Saltar a
391947
Hydroxylapatite, Fast Flow
Sinónimos:
Hydroxylapatite, Fast Flow, HA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Solubility:
phosphate buffer: soluble
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Merck USA index - 14, 3467
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
phosphate buffer: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[O-H]
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChI key
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
General description
A form of calcium phosphate used in preparative procedures for purification of proteins and nucleic acids in which high flow rate and binding capacity are desired (BSA binding capacity: >12 mg/g; DNA binding capacity: >700 µg/g).
Preparation Note
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
900204900203289396
description
-
description
powder, 5 μm
description
powder, 10 μm
description
powder, synthetic
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid, powder
solubility
phosphate buffer: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: insoluble(lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the particle size of hydroxyapatite?
    1 answer
    1. The particle size of this product is not determined.