228180
Cholesterol Esterase, Microbial
Cholesterol Esterase, Microbial, CAS 9026-00-0, is a native enzyme that catalyzes hydrolysis and formation of cholesterol esters, ranging from cholesterol acetate to cholesterol stearate.
Sinónimos:
Cholesterol Esterase, Microbial, CE, Sterolester Acylhydrolase
Formulario
powder
actividad específica
≥100 units/mg protein
≥70 units/mg dry wt.
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
light brown
solubilidad
10 mM potassium phosphate/sodium hydroxide, 0.1% BSA, pH 7.5: soluble
actividad extraña
Catalase ≤1.5%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Definición de unidad
Reconstitución
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable