Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
ACS reagent
Quality Segment
description
Merck USA index - 141659
assay
≥99% (by assay)
form
solid
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ACS Reagent Grade. | description puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% | description puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., USP, FCC, E509, 99-103%, ≤0.0001% Al | description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (KT) |
| form solid | form crystalline | form powder or crystals | form solid |
| solubility water: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| assay ≥99% (by assay) | assay ≥99% | assay 99-103% | assay ≥99.5% (KT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade puriss. | grade Molecular Biology |
| mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro de calcio dihydrate
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?