Merck
20-180
pNPP Tyr Assay Buffer
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
shipped in
wet ice
Application
For use in the Tyrosine Assay Kit.
Physical form
25mM HEPES, pH 7.2, 50mM NaCl, 5mM dithiothreitol, 2.5mM EDTA
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
20-18004053252408403
116977000104022536169590
146439000604027269271206
146439002004065265240284