Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
shipped in
wet ice
Application
Inhibidor potente y selectivo de la PKA.
Biochem/physiol Actions
Tipo de inhibidor: cinasa
Physical form
polvo liofilizado
Preparation Note
2 años a -20°C en una cámara de secado.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenido relacionado
F J Johannes et al.
European journal of biochemistry, 227(1-2), 303-307 (1995-01-15)
In order to investigate regulatory mechanisms and to identify potential substrates of a novel member of the protein kinase C (PKC) family, PKC mu, specific antibodies have been raised against unique amino- and carboxy-terminal regions. PKC mu kinase activity was
T Chijiwa et al.
The Journal of biological chemistry, 265(9), 5267-5272 (1990-03-25)
A newly synthesized isoquinolinesulfonamide, H-89 (N-[2-(p-bromocinnamylamino)ethyl]-5-isoquinoline-sulfonamide), was shown to have a potent and selective inhibitory action against cyclic AMP-dependent protein kinase (protein kinase A), with an inhibition constant of 0.048 +/- 0.008 microM. H-89 exhibited weak inhibitory action against other
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 19-141 | 04053252369742 |