17-658
ChIPAb+ Acetil-histona H3 (Lys9) - Conjunto de anticuerpos y cebadores validados para CHIP
from rabbit, purified by using Protein A
Sinónimos:
H3K9Ac, Histone H3 (acetyl K9)
About This Item
Productos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
purified by
using Protein A
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
ChIPAb+
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
El conjunto ChIPAb+ Acetil-histona H3 (Lys9) incluye el anticuerpo anti-acetil-histona H3 (Lys9), un anticuerpo de control negativo (IgG de conejo purificada) y los cebadores para qPCR que flanquean un sitio de unión para Sp1 en el promotor p21 humano (WAF1/CIP1/CDKN1A), amplificando un producto de PCR de 105 pares de base. Los anticuerpos anti-acetil-histona H3 (Lys9) y los controles negativos se suministran en un tamaño de reacción escalable «por ChIP» y pueden utilizarse para validar funcionalmente la precipitación de la cromatina asociada a la acetil-histona H3 (Lys9).
Specificity
Immunogen
Application
Epigenética y función nuclear
La cromatina tratada con ultrasonidos preparada partir de células U2OS (3 X 106 equivalentes por IP) tratadas o no tratadas con UV (50 J/m2, 6 horas) se sometió a inmunoprecipitación utilizando 5 μg de IgG de conejo sano o anticuerpo anti-acetil-histona H3 (Lys9) y el kit Magna ChIP A (Nº de ref. 17-610). La inmunoprecipitación exitosa de fragmentos de ADN asociados a la acetil-histona H3 (Lys9) se verificó mediante qPCR utilizando cebadores p21 para ChIP de control que flanquean al promotor p21 humano (WAF1/CIP1/CDKN1A) (consulte las figuras). Los datos se presentan como veces de enriquecimiento del porcentaje normalizado del "input" de cada muestra para IP con respecto a la cromatina input tratada o no tratada.
Consulte el protocolo EZ-Magna A ChIP (Nº de ref. 17-408) o el EZ-ChIP (Nº de ref. 17-371) si desea conocer los detalles experimentales.
Análisis Western Blot:
Las proteínas extraídas con ácido de células HeLa sanas (carril 1) y células HeLa tratadas con butirato de sodio 5 mM durante 24 horas (carril 2) se resolvieron por electroforesis, se transfirieron a una membrana de PVDF y se probaron con anti-acetil histona H3 (Lys9) (1 μg/ml) . Las proteínas se visualizaron utilizando una anticuerpo secundario de cabra anti-conejo conjugado con HRP y un sistema de detección de quimioluminiscencia (Véanse las figuras).
Biología de la cromatina
Packaging
Quality
La cromatina tratada con ultrasonidos preparada a partir de células U2OS (3 X 106 equivalentes por IP) tratadas con UV (50 J/m2, 6 horas) se sometió a inmunoprecipitación utilizando 5 μg de IgG de conejo sano o anticuerpo anti-acetil-Histona H3 (Lys9) y el kit Magna ChIP A (Nº de ref. 17-610). El éxito de la inmunoprecipitación de fragmentos de ADN asociados a la acetil-histona H3 (Lys9) se verificó mediante qPCR utilizando los cebadores p21 de control para ChIP que flanquean el promotor p21 humano (WAF1/CIP1/CDKN1A) (consúltense las figuras).
Consulte los detalles experimentales en el protocolo EZ-Magna A ChIP (Nº de ref. 17-408) o el EZ-ChIP (Nº de ref. 17-371).
Target description
Physical form
IgG de conejo sano. Un vial que contiene 125 ug de IgG purificada de conejo en 125 ul de tampón de conservación que contiene azida sódica al 0,05%.
Cebadores p21 para Chip Un vial que contiene 75 μl de 5 μM de cada cebador específico para una región del promotor p21 humano (WAF1/CIP1/CDKN1A).
DIR: GTG CTG ATT GGC TTT CTG
INV: CTG AAA ACA GGC AGC CCA AG
Storage and Stability
Analysis Note
Incluye IgG de conejo purificada como anticuerpo control negativo y cebadores de control específicos para el promotor p21 humano (WAF1/CIP1/CDKN1A).
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c