Saltar a
05-623
Anticuerpo anti-ARN polimerasa II, clon CTD4H8
clone CTD4H8, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Anti-NEDHIB, Anti-POLR2, Anti-POLRA, Anti-RPB1, Anti-RPBh1, Anti-RPO2, Anti-RPOL2, Anti-RpIILS, Anti-hRPB220, Anti-hsRPB1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CTD4H8, monoclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
318
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CTD4H8, monoclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, mouse, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
General description
210-220 kDa
La ARN polimerasa II (Pol II) es una enzima con varias subunidades responsable de la transcripción de genes codificadores de proteínas. La iniciación de la transcripción requiere el reclutamiento de la maquinaria de transcripción completa por un promotor a través de activadores y factores de remodelación de la cromatina. La Pol II puede coordinar de 10 a 14 subunidades. Este complejo interacciona con las regiones promotoras de los genes y una variedad de elementos y factores de transcripción. El dominio de unión al ADN de la polimerasa es un surco donde la TFIIB orienta el ADN para su desenrollamiento y transcripción.
Immunogen
Péptido que contiene 10 repeticiones de YSPT[pS]PS que corresponde al dominio carboxilo-terminal de la ARN polimerasa II
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-ARN polimerasa II, clon CTD4H8 es un anticuerpo monoclonal de ratón de alta calidad para la detección de ARN polimerasa II y ha sido publicado en más de 40 citas y validado para utilizar en ChIP y WB.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo reconoce fosfo y no fosfo-ARN polimerasa II
Physical form
Cromatografía en proteínas G
IgG1 de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azida sódica al 0,05 % antes de añadir glicerol al 30 %.
Presentación: Purificada
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Extracto nuclear de A431
Evaluada habitualmente mediante inmunoelectrotransferencia en extractos nucleares de HeLa.
Análisis de inmunoelectrotransferencia:
0.05-1 μg/ml de este lote detectaron la ARN polimerasa II en extractos nucleares de HeLa. 0.1-2 μg/ml de un lote anterior detectaron la ARN polimerasa II en extractos nucleares 3T3
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
05-623-Z05-623-AF48805-623-AF647
description
clone CTD4H8, Upstate®, from mouse
description
clone CTD4H8, from mouse
description
clone CTD4H8, from mouse, ALEXA FLUOR 488
description
clone CTD4H8, from mouse, ALEXA FLUOR 647
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
ALEXA FLUOR 647
clone
CTD4H8, monoclonal
clone
CTD4H8, monoclonal
clone
CTD4H8, monoclonal
clone
CTD4H8, monoclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, mouse, rat
species reactivity
mouse, yeast, rat, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)