Saltar a
17-295
Kit de análisis de inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP)
Contains all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using inexpensive protein A agarose beads.
Sinónimos:
Agarose ChIP Kit, ChIP, Chromatin enrichment, chromatin immunoprecipitation
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32161000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
manufacturer/tradename
EZ-ChIP
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
wet ice
General description
Para enriquecer regiones específicas de la cromatina que experimentan inmunoprecipitación con un anticuerpo específico para una proteína de la cromatina. Funciona con todos los tipos de células eucariotas. El investigador debe determinar empíricamente la detección del gen o promotor de interés en la cromatina inmunoprecipitada. Se recomienda la detección mediante PCR cuantitativa.
Packaging
Capacidad del kit: 22 análisis
Physical form
Contiene todos los reactivos necesarios para realizar 22 reacciones individuales de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP). Las disoluciones tampón suministradas son suficientes para generar cromatina a partir de hasta cinco placas de 15 cm de células cultivadas, proporcionando cada placa hasta 10 preparaciones de cromatina (varía según el tipo de célula y de análisis).
Analysis Note
Se evaluó de manera sistemática utilizando anticuerpos policlonales anti-acetil histona H4 (06-866) para inmunoprecipitar la histona acetilada H4. El análisis mediante inmunotransferencia siguiente se realizó utilizando el mismo anticuerpo.
Other Notes
Agarosa proteína A/ADN de esperma de salmón (nº de ref. 16-157)
Todos los tampones necesarios
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
wgk
WGK 3
signalword
Danger
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)