Saltar a
17-127
Kit de ensayo de fosfatasa de Ser/Thr 1 (K-R-pT-I-R-R)
Ser/Thr Phosphatase Assay Kit 1used to detect PP2A activity by either dephosphorylation of the phosphopeptide.
Sinónimos:
Kit de ensayo de fosfatasas
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... PPP2R1B(5519)
Application
Kit de ensayo 1 de la Ser/Thr fosfatasa 1 utilizada para detectar la actividad PP2A mediante desfosforilación del fosfopéptido.
Utilizado para detectar o cuantificar: cinasas de Ser/Thr
Packaging
Capacidad del kit: 100 ensayos
Analysis Note
se utiliza habitualmente para detectar la actividad PP2A (Nº ref. 14-111) ya sea por desfosforilación del fosfopéptido (K-R-pT-I-R-R) o hidrólisis de la pNPP
Other Notes
Disolución verde de malaquita A (Nº ref. 20-105)
Aditivo verde de malaquita (Nº ref. 20-104)
Patrón de fosfato (Nº ref. 20-103)
Treonina fosfopéptido (K-R-PT-I-R-R) (Nº ref. 12-219)
pNPP (p-nitrofenil fosfato) (Nº ref. 20-106)
Tampón de ensayo de Ser/Thr pNPP (Nº ref. 20-179
NiCl2,40 mM (Nº ref. 20-178)
placa de microvaloración de 96 pocillos
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos diana
Lungs
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)