Key Documents
1.71201
Supelco
Termorreactor
number of holes 24 hole, Spectroquant® TR 420
About This Item
UNSPSC Code:
41102404
NACRES:
SE.11
manufacturer/tradename
Spectroquant® TR 420
technique(s)
photometry: suitable
storage temp.
2-30°C
General description
24 agujeros, 7 programas pre instalados y 8 programas de libre selección TR 420 Spectroquant®
El termorreactor TR 420 Spectroquant está diseñado para la digestión simultánea de hasta 24 muestras. La digestión térmica controlada con precisión es una etapa fundamental de la preparación de la muestra durante la determinación de la demanda química de oxígeno (COD), el carbono oxidable total (TOC), y del contenido total de cadmio, cromo, cianuro, hierro, plomo, níquel, nitrógeno, fósforos, plata o zinc utilizando nuestros kits de ensayo Spectroquant de gran calidad
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Método analítico de medición de la DQO en aguas residuales - Determinación fotométrica del consumo de cromatos consecutivo a la digestión en 20 min