Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
assay
>99% (formol method)
Quality Segment
form
crystals (Fine)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 M
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
heavy metals: <5 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Molecular Biology, ≥99.0% | description ACS reagent, ≥99.0% | description puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99% |
| assay >99% (formol method) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystals (Fine) | form powder | form powder or crystals | form crystals |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. - |
| solubility water: 1 M | solubility H2O: 0.667 g/mL | solubility water: soluble 132 g/L at 20 °C | solubility - |
| mp >280 °C (dec.) (lit.) | mp >280 °C (dec.) (lit.) | mp >280 °C (dec.) (lit.) | mp >280 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfato de amonio
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?