Saltar a
1.50252
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinónimos:
Purospher® STAR RP-18 desactivada (5 µm)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
120 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Purospher® STAR RP-18 desactivada (5 µm) LiChroCART 250-4, L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
Purospher®
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
17% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 65 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
surface area
330 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Las columnas de HPLC Purospher® STAR RP-18 de 5 µm desactivadas están diseñadas para uso universal y permiten la separación de compuestos quelantes básicos, neutros y metálicos con fases móviles simples y una excelente simetría de picos. Se basan en partículas de sílice ultrapuras totalmente porosas (Tipo B). Estas columnas ofrecen una estabilidad excepcional de pH 1,5 a pH 10,5 en un amplio intervalo de temperaturas e idoneidad para fases móviles acuosas de hasta el 100%. Además, demuestran las mejores características de retención integral, como lo demuestra la prueba de Tanaka. Gracias a estas características, las columnas de HPLC de 5 m Purospher® STAR RP-18 desactivadas permiten la máxima flexibilidad para utilizar las mejores condiciones cromatográficas para cualquier separación, incluida la fase inversa.Purospher® STAR RP-18 desactivada, 5 µm LiChroCART 250-4 es una columna tipo cartucho que requiere un soporte de columna tipo cartucho manuCART número de referencia 1.51486.0001. El manuCART puede utilizarse para contener una columna tipo cartucho con o sin integración directa de una precolumna de 4-4 mm. La precolumna recomendada es la Purospher® STAR RP-18 desactivada (5 µm) LiChroCART 4-4 número de referencia 1.50250.0001. Las columnas tipo cartucho LiChroCART montadas con un soporte de columna tipo cartucho manuCART se ajustan solo a mano y tienen por lo tanto una estabilidad de presión máxima de 250 bar. Para requisitos de estabilidad a presiones más elevadas se dispone de las columnas Purospher® STAR RP-18 desactivadas, 5 µm Hibar® RT 250-4 HPLC, número de referencia 1.150037.0001.La dimensión de la columna de 250 mm de longitud x 4 mm de diámetro interno es la opción óptima para la separación mediante HPLC de alta resolución de muestras complejas.El artículo 1.50252.1003 es un kit de validación que contiene 3 columnas de cartucho Purospher® STAR RP-18 desactivadas, 5 µm LiChroCART 250-4 de 3 lotes de material base diferente.Más información sobre las columnas de HPLC y UHPLC Purospher® STARMás información sobre la cartera de columnas para HPLC Supelco y el desarrollo de métodos:Folleto: HPLC and UHPLC Column Selection GuideFolleto: A Practical Guide to HPLC - Method Development Guide
Application
Previstas para la separación de aflatoxinas, aldehídos, alcaloides, antibióticos, catecolaminas, explosivos, oligonucleótidos, ésteres, vitaminas liposolubles, lípidos, ácidos grasos, flavonoides, cetonas, nitrosaminas, nucleósidos, PAH, PCB, péptidos, plaguicidas, fenoles, ftalatos, conservantes, esteroides, esteroides metabolizados, sulfonamidas, edulcorantes y vitaminas hidrosolubles.
Features and Benefits
  • Idoneidad para aplicaciones de LC-MS
Analysis Note
Presión ≤ 130 bar
Platos teóricos (N/m) (Tolueno): ≥ 80000
Simetría (tolueno): 0,8 - 1,4
Factor de capacidad (Tolueno): ≥ 1,5
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
150250150254150241
description
L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
description
L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART Guard-cartridge
description
L × I.D. 250 mm x 3 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
description
L × I.D. 55 mm x 2 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
pore size
120 Å pore size
pore size
120 Å pore size
pore size
120 Å pore size
pore size
120 Å pore size
product line
Purospher®
product line
Purospher®
product line
Purospher®
product line
Purospher®
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf