1.46809
Maximum Recovery Diluent
bottle volume 500 mL , filling volume
Sinónimos:
MRD, Peptone Saline Diluent
About This Item
Productos recomendados
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
closure type screw cap with septum
envase
pkg of 500 mL (in 500 mL bottles with screw cap and septum (6 bottles per box))
bottle of
técnicas
direct inoculation: suitable
microbiological culture: suitable
sterile filtration: suitable
botella capacidad
500 mL
volumen de botella
500 mL , filling volume
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
nonselective for
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable