Merck
1.46757
Agar para coliformes Chromocult® ReadyPlate 55
ReadyPlate, plate diam. 55 mm, ready-to-use, sterile, box of (20 and 200 plates), for Escherichia coli, for coliforms
Sinónimos:
Chromogenic coliform agar
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Plate diam.:
55 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
agency
ISO 9308
Quality Segment
sterility
sterile
form
plate
feature
ready-to-use
manufacturer/tradename
ReadyPlate
packaging
box of (20 and 200 plates)
plate diam.
55 mm
application(s)
bioburden testing
filtration
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
Las placas de agar ReadyPlate 55 son placas apilables especialmente diseñadas que ayudan a aumentar la seguridad durante la manipulación, el transporte y la incubación, y se presentan en un formato bloqueable. Las placas de agar ReadyPlate 55 tienen un diámetro de 55 mm y el medio se carga perfectamente en la parte superior, lo que facilita la manipulación (colocación de la membrana) del agar y evita la formación de burbujas de aire. El agar para coliformes Chromocult® (CCA) es un medio de cultivo cromógeno diferencial y selectivo que se utiliza para el análisis microbiológico de las muestras de agua. En un plazo de 24 horas este medio permite la detección, la diferenciación y el recuento simultáneos de E.coli y las bacterias coliformes del agua potable.
Application
El agar para coliformes Chromocult® se utiliza para la detección simultánea de Escherichia coli y bacterias coliformes en el agua potable, el agua de piscina desinfectada y el agua procedente de plantas de tratamiento mediante filtración a través de membranas.
Analysis Note
La interacción de peptonas seleccionadas, piruvato, sorbitol y tampón fosfato promueve el crecimiento rápido de las colonias, incluso en el caso de coliformes con daños subletales. La presencia de Tergitol 7, que no tiene ningún efecto negativo sobre el crecimiento de las bacterias coliformes, inhibe el crecimiento de las bacterias grampositivas, así como de ciertas gramnegativas. Además, la combinación de dos sustratos cromógenos permite la detección simultánea de bacterias coliformes y de E. coli.
Detección de bacterias coliformes: El sustrato Salmon-GAL se utiliza para la detección de la actividad β-D-galactosidasa, que es característica de las bacterias coliformes. Esta interacción produce un color de rosa a rojo de las colonias coliformes.
Detección de E. coli: El sustrato X-glucurónido se utiliza para la detección de la actividad β-D-glucuronidasa. E. coli escinde tanto el salmón-GAL como el X-glucurónido, de modo que las colonias positivas adquieren un color azul oscuro a violeta. Estas colonias se distinguen fácilmente de otras coliformes, que tienen un color rosa a rojo. Algunas E. coli (3-4%) son β-D-glucuronidasa negativas y aparecen como colonias de color rosa a rojo.
La flora acompañante se observa como colonias incoloras, excepto en el caso de algunos microorganismos que poseen actividad β-D glucuronidasa. Estas colonias se muestran de color azul claro a turquesa.
Legal Information
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c