14-439-M
MAP Kinase 1/Erk1 Protein, active, 10 µg
Active, recombinant, full-length, human MAP Kinase 1/Erk1 containing an N-terminal GST tag, for use in Kinase Assays.
Sinónimos:
ERT1, Extracellular signal-regulated kinase 2 (ERK-2), MAPK 1, Mitogen-activated protein kinase 1, p44 MAPK
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Formulario
liquid
mol peso
Mw 69.9 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
color
colorless
solubilidad
water: soluble
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... MAPK3(5595)
Descripción general
Recombinant, full-length, human MAP Kinase 1/Erk1 containing an N-terminal GST tag
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Calidad
Forma física
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2