Saltar al contenido
1.42020
Cyclodextrin HPB
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
Sinónimos:
Cyclodextrin HPB, (2-Hydroxypropyl)-β-Cyclodextrin, HP-B-CD, Hydroxypropyl Betadex
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C42H70-nO35 · (C3H7O)n
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
mol wt
avg mol wt 1387.2 g/mol
pH
5.0-7.0 (20 g/L in H2O)
solubility
450 g/L
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
storage temp.
15-25°C
General description
When working on a pharmaceutical formulation, there are specific considerations to make and challenging hurdles to take before you can successfully launch your final drug product - formulation stability, release kinetics and bioavailability limitations just to name a few. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Cyclodextrin HPB (hydroxypylated β-cyclodextrin) can be used to strongly increase solubility of active pharmaceutical ingredients (APIs) by forming API:cyclodextrin inclusion complexes. It can also increase API stability and safety as well as mask undesired odors and tastes. The broad application range of Cyclodextrin HPB comprises liquid, semi-solid and solid formulations, as well as diverse routes of administration. Due to its low microbial and endotoxin limits, Cyclodextrin HPB Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_c
> 400 °C
flash_point_f
>752.0 °F
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
T1503
Número de producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia