1.37023
Sodium hydroxide solution
32%, EMPROVE® EXPERT
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Hidróxido de sodio solution
About This Item
Productos recomendados
product name
Disolución de hidróxido de sodio al 32%, EMPROVE® EXPERT
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
8 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
mp
9 °C
density
1.35 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Carbonatos (como Na₂CO₃): ≤ 1,0 %
Cloruros (Cl): ≤ 70 ppm
Sulfatos (SO₄): ≤ 30 ppm
Metales pesados (como Pb): ≤ 5,0 ppm
Al (Aluminio): ≤ 10 ppm
Fe (Hierro): ≤ 4 ppm
Ni (níquel) *: ≤ 2,00 ppm
Disolventes residuales (ICH Q3C): ...excluidos por el proceso de producción
Filtrado con 0,2 µm
Este producto se ha fabricado a partir de gránulos de hidróxido de sodio Ph Eur, BP, JP, NF y agua para inyectables (wfi) según la USP que se ajusta al agua muy purificada (hpw) según la Ph Eur.
Las especificaciones de las impurezas elementales se han establecido considerando la ICH Q3D (Directriz de impurezas elementales). No es probable que los elementos de clase 1-3 estén presentes por encima de la opción 1 de las ICH Q3D, salvo que se especifique y se indique (*).
Legal Information
also commonly purchased with this product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c