Merck
1.20083
Millipore
Eshmuno® CPX
Sinónimos:
Resina Eshmuno® CPX
About This Item
UNSPSC Code:
47101511
ligand
(Sulfoisobutyl)
Quality Level
sterility
sterile (Caustic Stable)
form
resin
specific analyte(s)
MAbs
parameter
500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
mean particle size
50 μm
pH
7 ( in H2O)
capacity
120 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
transition temp
flash point 35 °C
density
1 g/cm3
application(s)
ADC
mAb
recombinant protein
separation technique
strong cation exchange
storage temp.
2-30°C
General description
Potente intercambiador de cationes basado en tecnología probada de la resina Eshmuno® para ofrecer una alta eficiencia de eliminación de agregados utilizando la tecnología de microesferas Eshmuno® de 50 µm.
Features and Benefits
La resina de cromatografía Eshmuno® CPX proporciona a los usuarios:
  • Gran eficiencia de eliminación de agregados combinada con una gran capacidad de unión dinámica
  • Elevada capacidad de carga combinada con gran pureza en menores volúmenes de elución.
  • Amplia ventana operativa de pH y conductividad
Packaging
  • 1.20083.0100: Resina Eshmuno® CPX 100ml
  • 1.20083.0010: Resina Eshmuno® CPX 10ml
  • 1.20083.0500: Resina Eshmuno® CPX 500ml
  • 1.20083.5000: Resina Eshmuno® CPX 5L
Botella de plástico
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C