1.16989
Formaldehyde Test Strips, reflectometric
1.0-45.0 mg/L (HCHO), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinónimos:
Formaldehyde chemical test strips, Formaldehyde test strip for instrument reader
About This Item
Productos recomendados
product name
Formaldehyde Test, reflectometric, 1.0-45.0 mg/L (HCHO), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Level
product line
Reflectoquant®
specific analyte(s)
formaldehyde
measuring range
1.0-45.0 mg/L (HCHO)
compatibility
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
15-25°C
General description
Analysis Note
Assay
- standard 1:
4.5 - 5.5 mg/l
- standard 2: 13.5 - 16.5 mg/l
- standard 3: 27.0 - 33.0 mg/l
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Protocolos
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Preparación de una disolución patrón para el formaldehído
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.