Key Documents
1.15389
Supelco
Placas para TLC, gel de sílice 60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinónimos:
Placas para TLC de gel de sílice 60 RP-18 F₂₅₄
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
feature
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 placas de vidrio de 20 x 20 cm
Las placas modificadas para fase inversa (RP) sirven para dos propósitos: actúan como un método piloto para la HPLC y permiten elegir varios sistemas de disolvente para separaciones especiales. Nuestras capas de sílice modificadas para RP son idóneas para muchas separaciones que la sílice no modificada no puede superar. En estas capas se utilizan sistemas de disolventes acuosos para separar sustancias extremadamente apolares y analizar sustancias polares concretas que pueden adaptarse a la cromatografía de par iónico. Y todavía mejor, las capas de sílice modificada para RP dependen menos de la humedad atmosférica. A diferencia de la sílice no modificada, las fases RP no exhiben actividad catalítica. Esto hace de ellas las placas de elección para sustancias inestables que tienden a experimentar degradación oxidativa.
Application
Placas de vidrio para TLC, gel de sílice modifica RP-18 recubierto con el indicador fluorescente F254s. Las placas para TLC de gel de sílice modifica RP-18 se presentan en cantidades de 25 placas de un tamaño de 20 x 20 cm para aplicaciones de cromatografía en capa fina.
Linkage
Sustituye a: 15389-7; 15389
Analysis Note
Superficie específica (según BET; medición 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Volumen de poro (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (difracción láser, distribución de tamaño): 9,7 - 11,7 µm
Grosor de capa: 200 - 270 µm
Desviación del grosor de capa por placa: ≤ 35 µm
Pruebas cromatográficas:
A) Prueba del colesterol
valores del hRf
- colesterol, prueba del colesterol:
30- 38
B) Prueba de esteroides
- metiltestosterona, prueba de esteroides: 21 - 31
- Reichstein S, prueba de esteroides: 50- 60
- hidrocortisona, prueba de esteroides: 70 - 80
Valor típico determinado en una placa activada (120°C, 5 min)
Eluyente a) acetona/ agua (95/5 v/v)
Eluyente b) acetona/ agua (70/30 v/v)
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
Visite la Librería de documentos
Artículos
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.