Saltar a
1.14693
PhotoCheck
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41116116
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
technique(s)
photometry: suitable
Quality Segment
compatibility
for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600
storage temp.
15-25°C
General description
Disoluciones de comprobación para fotómetros (445/446 nm, 520/525 nm, and 690 nm) Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)