1.14680
COD solution B
for measuring range 500 - 10000 mg/l; 1.80 ml per determination Spectroquant®
Sinónimos:
Nota 1
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
clases funcionales de analito
chemical oxygen demand (COD)
técnicas
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidad
1.74 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
For a safer and easier way of COD determination, we recommend to use our Spectroquant COD cell tests where all reagents are already predosed in the celles in defined volumes and ratios for a specific measurement range.
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Cardio-vascular system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable