Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ti
Número CAS:
Peso molecular:
47.87
UNSPSC Code:
12141746
EC Index Number:
231-142-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
autoignition temp.
300-450 °C
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
5-8 (50 g/L in H2O, suspension)
mp
1670 °C
density
4.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1260 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. Titanium catalysts are used for multicomponent coupling reactions and hydroamination, enabling efficient formation of nitrogen-containing compounds, offering a greener, potentially more sustainable option for advanced pharmaceutical synthesis. Click here for more information.
Analysis Note
- Identity (ICP): passes test
- Assay (cerimetric): ≥ 94.5
- Particle size (laser diffraction) (d90): ≤ 150 µm
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?