Documentos clave
1.12349
Sigma-Aldrich
Tantalum powder
98+
Sinónimos:
Tantalum powder
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ta
Número de CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141741
Número índice de la CE:
231-135-5
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
solid
temp. de autoignición
>250 °C
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O, aqueous suspension)
mp
2996 °C
solubilidad
<0.010 g/L
densidad
16.6 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (elemental analysis): passes test
Assay: ≥ 98.0 %
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable