1.12067
Lead
fine powder 99+
Sinónimos:
Lead
Formulario
solid
bp
1740 °C/1013 hPa
mp
327 °C
densidad
11.3 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
InChI
1S/Pb
Clave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 100 µm): ≥ 99 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable