Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
certified reference material
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Cd in H2O
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
4.2 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cosmetics
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Cadmium standard can be used as a calibrationstandard for quantifying cadmium levels in both white and red wine using electrothermalatomic absorption spectrometry (ET-AAS)
Features and Benefits
- Titrisol® offers a wide range of concentratedsingle-element standards.
- Dilute the concentrated solution to achievethe desired standard concentration.
- Directly traceable to standard referencematerials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
- Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
- Accompanied with a batch-specific certificateof analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelflife.
- Provides reliable and reproducible results.
Analysis Note
1000 mg Cd in H2O, prepared with high-purity CdCl2 and water.
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de advertencia
Danger
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 2
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Códigos de peligro
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?