Saltar a
1.09014
Micropolvo de cera C Hoechst.
tabletting aid for X-ray fluorescence analysis
Sinónimos:
Micropolvo de cera C Hoechst.
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H76N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
593.02
UNSPSC Code:
12352402
EC Index Number:
203-755-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.000023 Pa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
144 °C
transition temp
flash point 270 °C (DIN 51758)
density
1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
210 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O=C(NCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H76N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(41)39-35-36-40-38(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3,(H,39,41)(H,40,42)
InChI key
RKISUIUJZGSLEV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Bi (Bismuto): ≤ 10 µg/g
Co (Cobalto): ≤ 5 µg/g
Cr (Cromo): ≤ 5 µg/g
Cu (Cobre): ≤ 5 µg/g
Fe (Hierro): ≤ 5 µg/g
Mn (Manganeso): ≤ 5 µg/g
Ni (Níquel): ≤ 5 µg/g
Pb (Plomo): ≤ 10 µg/g
Sr (Estroncio): ≤ 5 µg/g
Tl (Talio): ≤ 10 µg/g
Zn (Cinc): ≤ 5 µg/g
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
24321310968601.15419
form
solid
form
powder
form
-
form
solid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
mp
144 °C
mp
-
mp
-
mp
43-57 °C
density
1 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
potency
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
vapor pressure
0.000023 Pa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
518.0 °F - DIN 51758
flash_point_c
270 °C - DIN 51758