1.08378
L-Tirosina
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
L-Tirosina
About This Item
Productos recomendados
agency
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,JP,USP
product line
EMPROVE® EXPERT
potency
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5 (0.1 g/L in H2O)
mp
297-298 °C (decomposition)
solubility
0.38 g/L
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
application(s)
parenterals
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(Cc1ccc(cc1)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
InChI key
OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N
General description
Programa M-Clarity
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con los expedientes EMPROVE® que proporcionan documentación completa y actualizada para ayudarle a navegar por los desafíos normativos, gestionar los riesgos y mejorar sus procesos de fabricación.
Nuestra completa cartera de productos químicos de proceso downstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar al mercado con mayor rapidez y simplificar los desafíos normativos. Confíe en nosotros para ofrecer transparencia en la cadena de suministro y dispensación fiable en todo el mundo, agilizando la calificación de su producto con el mejor soporte y servicio normativo de su clase.
Analysis Note
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c