Documentos clave
1.08208
Millipore
Triethylammonium acetate buffer solution
for the purification of chemically synthesized oligonucleotides (1 mol/l) pH 7,0
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.05
presión de vapor
23 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
pH
7.0 (20 °C in H2O)
bp
100 °C
densidad
1 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
for the purification of chemically synthesized oligonucleotides (1 mol/l) pH 7,0
Nota de análisis
Evaporation residue≤ 0.01 %pH-value (1 mol/l)6.9 - 7.1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1