Saltar a
1.08191
Medio de tioglicolato líquido
GranuCult® prime, APHA, FDA-BAM Medium M146, granular, for anaerobic bacteria, pkg of 5 kg, pkg of 500 g
Sinónimos:
FTM, medio tioglicólico fluido, medio FTG,
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
APHA, FDA-BAM Medium M146
Ph:
6.9-7.3 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
anaerobic bacteria
Application(s):
microbiology
pharmaceutical
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
APHA, FDA-BAM Medium M146
sterility
non-sterile
form
granular
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
30 g/L
bulk density
600 kg/m3
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
anaerobic bacteria
General description
El medio de tioglicolato líquido (medio FTG) es un medio de cultivo utilizado para la detección y el crecimiento de diversos microorganismos, entre ellos las bacterias anaerobias y las aerobias. El medio contiene una variedad de nutrientes, como caldo de triptona y soja o hidrolizado de caseína, extracto de levadura, glucosa y cloruro de sodio, así como un agente reductor como el tioglicolato, que contribuye a crear un gradiente de oxígeno que puede facilitar el crecimiento de bacterias anaerobias. El medio FTG contiene también un indicador rédox llamado resazurina, que vira de rosa a rojo en presencia de oxígeno.
Application
El medio FTG se utiliza en diversas aplicaciones, como ensayos de esterilidad de los productos biofarmacéuticos, pruebas de sensibilidad antimicrobiana, supervisión medioambiental y propósitos de control de calidad en el entorno de laboratorio. El medio puede detectar microorganismos aerobios y anaerobios y es una herramienta versátil para diversas aplicaciones microbiológicas.
Features and Benefits
Nuestros medios granulados son:
  • Más seguros - La reducción significativa de la inhalación de sustancias tóxicas y alergénicas produce menos respuestas alérgicas. Menos contaminación de las herramientas de trabajo y el entorno
  • Precisos - Sin separación de los componentes y sin aglutinación, incluso en condiciones húmedas o cálidas, garantiza un producto uniforme con una mayor precisión de rendimiento
  • Rápidos - Disolución rápida y uniforme en agua
  • Más fáciles - Manejo y pesaje más fáciles gracias a las mejores propiedades de flujo. Los medios no se adhieren al matraz o el contenedor
  • Fiables: La distribución homogénea de los ingredientes garantiza una gran reproducibilidad aunque se utilizan solo pequeñas cantidades de medios.
Other Notes
Sustituye a: 1.08191.5007
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulados superiores GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, en función de sus requisitos. Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medio de tioglicolato líquido
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)