Saltar a
1.07337
Paraffin
56-58, in pastille form Ph Eur,BP,NF
Sinónimos:
Paraffin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12181503
EC Index Number:
232-315-6
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
BP, NF, Ph. Eur.
form
solid
autoignition temp.
>300 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
>300 °C/1013 hPa
mp
42-72 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
Analysis Note
Identity: passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Solidification point: 56 - 58 °C
Aromatic, polycyclic Hydrocarbons: conforms
Residual solvents (Ph Eur/ICH): excluded by manucfacturing process
Readily carbonisable substance: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.015 %
Sulfur compounds: passes test
corresponds to Ph Eur,BP,NF
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraffin
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)