Saltar a
1.06563
Peróxido de sodio
granular for analysis ACS,ISO
Sinónimos:
Peróxido de sodio
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Na2O2
Número CAS:
Peso molecular:
77.98
UNSPSC Code:
12352304
EC Index Number:
215-209-4
NACRES:
NB.21
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO
form
solid
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
460 °C
density
2.8 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1138 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI key
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Valoración (manganométrica): ≥ 95,0 %
Identidad: pasa la prueba
Cloruros (Cl): ≤ 0,002 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,001 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,003 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,002 %
Al (Aluminio): ≤ 0,001 %
Fe (Hierro): ≤ 0,002 %
Other Notes
Sustituye a: SX0700-6
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peróxido de sodio
pictograms
Flame over circleCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)