Documentos
1.06126
Millipore
Ácido 2-morfolinoetanosulfónico monohidratado
buffer substance MES
Sinónimos:
Ácido 2-morfolinoetanosulfónico monohidratado
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12161703
EC Index Number:
224-632-3
NACRES:
NA.21
Quality Level
form
powder
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubility
80 g/L
bulk density
570 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
InChI key
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
General description
Sustancia amortiguadora MES
Application
Sustancia amortiguadora ácido 2-morfolinoetanosulfónico monohidratado MES. CAS 145224-94-8, pH 3,6 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Valoración (alcalimétrica, calculado sobre sustancia anhidra)≥ 99 %Identidad (espectro Ir)pasapasa la pruebaAbsorción UV (250 nm, 50 g/l, 1 cm, agua)≤ 0,05Cloruros (Cl)≤ 0,005 %Sulfatos (SO₄)≤ 0,005 %Metales pesados (como Pb)≤ 0,0005 %Na (Sodio)≤ 0,005 %Agua (según Karl Fischer)7,0 - 9,0 %Tampón biológico, pKa a 20 °C6,15
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3