1.06059
Methyl benzoate
EMPLURA®
Sinónimos:
Methyl benzoate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.36 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
510 °C
potencia
1177 mg/kg LD50, oral (Rat)
2170 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
8.6-20 % (v/v)
impurezas
≤0.05% Sulfated ash
≤0.1% Water
≤0.2% Free acid (as benzoic acid)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
temperatura de transición
flash point 82 °C
densidad
1.09 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Identity (IR): conforms
Free acid (as benzoic acid): ≤ 0.2 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.086 - 1.088
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Water: ≤ 0.1 %
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup