Documentos
1.05735
Supelco
Láminas de plástico para TLC, gel de sílice 60 F₂₅₄
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
Sinónimos:
Láminas flexibles de gel de sílice 60 F₂₅₄
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
material
plastic support
silica gel 60 matrix
Quality Level
feature
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 láminas de plástico 20 x 20 cm
Nuestras clásicas placas de sílice para TLC se basan en una combinación de nuestro probado gel de sílice 60 y la adición de un único ligante polimérico que produce una superficie muy adherente y dura que no se agrietará ni ampollará y que incluso permite escribir con un lápiz sobre la superficie sin riesgo a dañar la capa.
Linkage
Sustituye a: 5735-7; 5735
Analysis Note
Superficie específica (según BET; medición 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Volumen de poro (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (difracción láser, distribución de tamaño): 9,7 - 11,7 µm
Grosor de capa: 175 - 225 µm
Desviación del grosor de capa por placa: ≤ 40 µm
Pruebas cromatográficas:
A) Prueba del color
valores del hRf
- azul vif organol, prueba de color, lipófilo:
11 - 25
- Ceres negro G, prueba del color, lipófilo: 34 - 48
- Ceres violeta brn, prueba del color, lipófilo 52 - 67
número de separación (prueba del color, lipófilo): ≥ 10,5
B) Prueba de esteroides
valores del hRf
- hidrocortisona, prueba de esteroides:
25 - 37
- Reichstein S, prueba de esteroides: 37- 49
- metiltestosterona, prueba de esteroides: 42 - 54
Valor típico determinado en una lámina condicionada
Eluyente A) Tolueno (humedad rel. 45 %)
Eluyente B) Acetato de etilo/Tolueno (95/+5 v/v; humedad rel. al 20%)
Visite la Librería de documentos
Artículos
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.