Documentos clave
1.05717
Supelco
Placas de PLC, gel de sílice 60 F₂₅₄, 2 mm
pkg of 12 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinónimos:
Placas de gel de sílice de 2 mm de espesor
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiales
glass support
silica gel 60 matrix
Nivel de calidad
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
envase
pkg of 12 plates
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
capa grosor
2 mm
placa L × An
20 cm × 20 cm
tamaño de partícula
20-40 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
12 placas de vidrio de 20 x 20 cm
Las placas de PLC permiten a los usuarios separar muestras de tamaño muy variable, – desde gramos hasta miligramos. Disponibles con indicador de fluorescencia o sin él, las placas de PLC tienen un grosor de 2 mm. También se utiliza nuestra misma tecnología probada de aglutinante de sílice que en las placas de TLC analítica. Para aislar la sustancia por extracción, basta con que los usuarios raspen el punto de la capa.
Ligadura / enlace
Sustituye a: 5717-7; 5717
Nota de análisis
Grosor de la capa: 1700 - 2100 µm
Desviación del grosor de capa por placa: ≤ 300 µm
Pruebas cromatográficas:
prueba de color
Valores del hRf
- azul vif organol, prueba de color, lipófilo:
25 - 35
- Ceres negro G, prueba del color, lipófilo: 50 - 60
- Ceres violeta brn, prueba del color, lipófilo 65 - 80
Valor típico determinado en una placa acondicionada
Eluyente: tolueno (humedad rel. del 45 %)