Documentos
1.05713
Supelco
Placas para TLC, óxido de aluminio 60 F₂₅₄, básico
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinónimos:
Placas de cromatografía en capa fina, alúmina 60 F₂₅₄, estándar
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
material
aluminum oxide matrix
glass support
Quality Level
feature
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 placas de vidrio de 20 x 20 cm
Las placas de óxido de aluminio se utilizan para analizar compuestos básicos y neutros a diferentes valores de pH. Dependiendo del intervalo de pH en cuestión, los profesionales pueden elegir entre dos clases de placas de óxido de aluminio. En condiciones acuosas, las placas de oxido de aluminio básicas son mejores para separar compuestos básicos, mientras que las placas neutras son ideales para separar compuestos neutros. Disponibles con o sin un indicador de florescencia, nuestras placas de aluminio para TLC manejan una amplia variedad de aplicaciones gracias a los óxidos de aluminio neutros y básicos con tamaños de poro de 60 Å y 150 Å.
Application
  • Espectroscopia Raman de resonancia de superficie como herramienta de identificación en cromatografía de líquidos en columna: en esta investigación se utilizan placas de TLC junto con la espectroscopia Raman de resonancia mejorada en superficie para refinar los procesos de identificación en cromatografía de líquidos. Este método es particularmente útil para los químicos y científicos de materiales que requieren técnicas analíticas precisas para matrices de muestra complejas en laboratorios farmacéuticos y medioambientales, satisfaciendo así las necesidades de los investigadores principales y los técnicos de laboratorio en diversos sectores (Seifar RM et al., 2000).
Linkage
Sustituye a: 5713-7; 5713
Analysis Note
Grosor de la capa: 210 - 270 µm
Desviación del grosor de la capa por placa: ≤ 45 µm
d 10 (difracción láser, distribución de tamaño): 3 - 5 µm
d 50 (difracción láser, distribución de tamaño): 8 - 12 µm
d 90 (difracción láser, distribución de tamaño): 18- 25 µm
pruebas cromatográficas:
prueba de alcaloide
valores del hRf
- brucina, prueba de alcaloide:
50- 65
- papaverina, prueba de alcaloide: 65 - 85
Valor típico determinado en una placa:
Eluyente: Diclorometano / metanol (98/2 v/v)
Storage Class