Saltar a
1.05012
Hidróxido de potasio
pellets EMPLURA®
Sinónimos:
Potasa cáustica
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
KOH
Número CAS:
Peso molecular:
56.11
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
215-181-3
UNSPSC Code:
12352305
MDL number:
eCl@ss:
38100301
Assay:
≥84.0% KOH basis (acidimetric)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
water: complete
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
grade
reagent grade
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥84.0% KOH basis (acidimetric)
form
solid
potency
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp
361 °C (lit.)
solubility
water: complete
anion traces
carbonate (K2CO3): ≤2.0%, chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Al: ≤0.002%, Fe: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Transformación del polen duro en materia blanda: se demuestra la transformación del polen duro en materia blanda mediante el tratamiento con hidróxido de potasio, proporcionando información sobre las posibles aplicaciones de nuevos materiales en robótica blanda y otros campos (Fan et al., 2020).
  • Oxidación inducida por radiación de los ácidos grasos [(18)F]fluorotia en condiciones de fabricación de cGMP: se destaca el papel del hidróxido de potasio en el proceso de oxidación de ácidos grasos radiomarcados, que es fundamental para producir los radiofármacos utilizados en las técnicas de imagen médicas (Pandey et al., 2020).
  • La epidemiología molecular de la otomicosis en Isfahán reveló una gran diversidad de agentes causales: se utilizaron preparaciones de hidróxido de potasio para identificar patógenos fúngicos en la otomicosis, demostrando su importancia en el diagnóstico clínico y los estudios microbiológicos (Aboutalebian et al., 2019).
Analysis Note
Valoración (acidimétrica, KOH): ≥ 84,0 %
Carbonatos (como K ₂CO₃): ≤ 2,0 %
Cloruros (Cl): ≤ 0,01 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,01 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,002 %
Al (Aluminio): ≤ 0,002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,002 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hidróxido de potasio
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Códigos de peligro
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Órganos diana
Respiratory system
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)