Key Documents
1.04201
Millipore
Glicina
GR for analysis
Sinónimos:
Gly, ácido aminoacético, ácido aminoetanoico, Glicocola, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
75.07
Beilstein/REAXYS Number:
635782
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-272-2
NACRES:
NA.21
vapor pressure
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥99.7% (perchloric acid titration)
form
solid
potency
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
soluble 250 g/L
density
1.161 g/cm3 at 20 °C
bulk density
920 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Interacción entre la microbiota intestinal y los ácidos biliares, y el hígado graso metabólico en la lubina moteada (Lateolabrax maculatus): papel de los complementos de colesterol, taurina y glicina: se investiga el uso de glicina en suplementos alimenticios para modular la microbiota intestinal y el metabolismo de los ácidos biliares, lo que afecta de manera significativa a la salud hepática y el metabolismo de las grasas en especies marinas, proporcionando información sobre estrategias nutricionales para la acuicultura (Song et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Neurotransmisor inhibidor de la médula espinal, regulador alostérico de los receptores NMDA.
Analysis Note
Valoración (valoración con ácido perclórico): ≥ 99,7 %
Identidad (espectro IR): pasa la prueba
Valor de pH (50 mol/l agua sin CO₂): 5,9 - 6,3
Cloruros (Cl): ≤ 0,003 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,0025 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,001 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0001 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0001 %
Pb (plomo): ≤ 0,0001 %
NH₄ (Amonio): ≤ 0,02 %
Aminoácidos extraños: ≤ 0,1 %
Otras sustancias positivas para ninhidrina: ≤ 0,1 %
Materia insoluble en agua: ≤ 0,003 %
Cenizas sulfatadas (600 °C): ≤ 0,05 %
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.