Saltar a
1.03887
Fluorescein sodium (C.I. 45350)
Fluorescence indicator Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Fluorescein sodium (C.I. 45350)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H10Na2O5
Número CAS:
Peso molecular:
376.27
UNSPSC Code:
12171501
EC Index Number:
208-253-0
NACRES:
NB.21
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Fluorescein sodium (C.I. 45350), indicator Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
form
powder
potency
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤10% loss on drying, 110°C
color
red-brown
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubility
500 g/L
bulk density
600 kg/m3
λmax
490-492 nm (buffer pH 8.0)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1cc2c(cc1)C(=C4C(=CC(=O)C=C4)O2)c3c(cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;;/h1-10,21H,(H,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChI key
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Appearance: Redishbrown powder, eventually with granular and bright parts.
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Identity (IR-spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 8.0): 490 - 492 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; buffer pH 8.0; calc. on dried substance): ≥ 1850
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability as indicator (Adsorption indicator for argentometry): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein sodium (C.I. 45350)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamación (°C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)