Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
540 °C
potency
497 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
274-275 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C
solubility
500 g/L
bulk density
580 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H](CC)(CC)c1ccc(cc1)[N+H3]
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (5 %; water): 2.0 - 2.2
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.05 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description GR for analysis | description for spectrophotometric det. of S2-, Cl2, ≥99.0% | description ≥98.0% (T) | description GR for analysis |
| solubility 500 g/L | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear | solubility - | solubility 2000 g/L |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 274-275 °C/1013 hPa | bp - | bp - | bp - |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| mp 184-186 °C | mp 184-186 °C (lit.), 185-187 °C | mp 184-186 °C (lit.), 184-187 °C | mp 208-212 °C (decomposition) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?