Saltar a
1.02968
Neocuproine
GR for analysis
Sinónimos:
Neocuproine, 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
207-601-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
solid
specific analyte(s)
cyanide
technique(s)
photometry: suitable
mp
159-164 °C
bulk density
280 kg/m3
application(s)
cannabis testing
storage temp.
15-25°C
SMILES string
n1c2c3nc(ccc3ccc2ccc1C)C
InChI
1S/C14H12N2/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9/h3-8H,1-2H3
InChI key
IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting point: 159 - 164 °C
Water (according to Karl Fischer): ≤ 5.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neocuproine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)