Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
agency
ChP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
feature
RNase and DNase free
mp
96.5-97.5 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI key
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Trehalose dihydrate Emprove® Expert is low in endotoxins and bioburden, making it the right choice for your high-risk applications.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, NF, JP | description ≥99% (HPLC), from Saccharomyces cerevisiae | description ≥98.5% (HPLC), from Saccharomyces cerevisiae | description ≥99.0%, suitable for microbiology, composed of two α-glucose units that is used as a protectant, stabilizer and to support proper folding |
| application(s) liquid formulation | application(s) advanced drug delivery | application(s) agriculture | application(s) microbiology |
| agency ChP, NF, JP, Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line - |
| mp 96.5-97.5 °C | mp 97-99 °C | mp 97-99 °C | mp - |
| Quality Level 500 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Cómo encontrar el número de producto
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia