1.01945
Bromine
extra pure
Sinónimos:
Bromine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
233 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Viscosidad cinemática
0.314 cSt(20 °C)
bp
58.8 °C/1013 hPa
mp
-7.3 °C
solubilidad
35 g/L
densidad
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Br-]
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
Clave InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable