Acerca de este artículo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116130
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
7.0-7.5 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 40 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
La disolución de azul de metileno de Löffler para microscopia es una disolución lista para usar y se utiliza para el diagnóstico celular en medicina humana; además sirve para la investigación bacteriológica e histológica de material de muestra de origen humano, por ejemplo, frotis de cultivos bacterianos enriquecidos o cortes histológicos de, por ejemplo, el pulmón. La pared celular de las bacterias acidorresistentes tiene una elevada proporción de cera y lípidos y, por tanto, absorbe muy despacio los colorantes. El método de tinción más eficaz es la tinción en caliente según Ziehl-Neelsen. En este método, se aplica una disolución de carbolfucsina a la muestra, y se calienta. Este proceso de calentamiento acelera la velocidad a la que se absorbe el colorante fucsina y, por tanto, también la de la formación del complejo micolato-fucsina en la pared celular. Una vez que las bacterias acidorresistentes han absorbido el colorante fucsina, es prácticamente imposible volverlas a decolorar, aunque se traten intensivamente con un decolorante como, por ejemplo, el ácido clorhídrico en etanol. Por consiguiente, las bacterias acidorresistentes se denominan ácido-alcohol-resistentes a la tinción, y se tiñen de rojo en la visualización microscópica. Y, por tanto, todos los microorganismos no acidorresistentes se contratiñen con un colorante adecuado. En estas instrucciones de uso se utiliza el azul de metileno para la contratinción.
El pretratamiento de las muestras con Sputofluol™ disuelve la bacteria del esputo viscoso circundante y del material celular.
La botella de 500 ml es suficiente para aproximadamente 250 tinciones. Este producto está registrado como producto para DIV con la marca CE. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
El pretratamiento de las muestras con Sputofluol™ disuelve la bacteria del esputo viscoso circundante y del material celular.
La botella de 500 ml es suficiente para aproximadamente 250 tinciones. Este producto está registrado como producto para DIV con la marca CE. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Legal Information
SPUTOFLUOL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamación (°F)
104.0 °F
Punto de inflamación (°C)
40 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?