Merck
1.01057
Aluminium
(foil) for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm width EMSURE®
Sinónimos:
Aluminium
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
Al
Número CAS:
Peso molecular:
26.98
UNSPSC Code:
12141702
EC Index Number:
231-072-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
solid
impurities
≤0.0002% As (Arsenic), ≤0.002% Mn (Manganese), ≤0.005% Cu (Copper), ≤0.005% Total nitrogen (N), ≤0.005% Zn (Zinc), ≤0.05% Fe (Iron), ≤0.06% Si (Silicon)
bp
2467 °C/1013 hPa
mp
660 °C
density
2.70 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Sensitive substrates for surface-enhanced Raman scattering: Presents substrates based on gold and silver nanoparticles, with aluminum used to improve the substrates′ resistance to laser damage. This development supports researchers in chemistry and material sciences focusing on analytical techniques (Mayr F et al., 2023).
Analysis Note
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Si (Silicon): ≤ 0.06 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminium
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c