Saltar a
1.00607
Ozone Test, photometric
photometric, 0.010-4.00 mg/L (O3), Spectroquant®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ensayo de ozono, photometric, 0.010-4.00 mg/L (O3), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 1200 tests (depending on package size), sufficient for 200 tests
specific analyte(s)
ozone
measuring range
0.010-4.00 mg/L (O3)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
disinfection control
drinking water
mineral water
swimming pools
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (DPD)
storage temp.
15-25°C
General description
Método: fotométrico, DPD 0,010 - 4,00 mg/l O₃ Spectroquant®Este ensayo de ozono Spectroquant® permite la cuantificación precisa en varias aguas. El ozono es un potente y útil oxidante y un fuerte biocida utilizado, por ejemplo, en la desinfección del agua potable. En disolución débilmente ácida, el ozono reacciona con la dipropil-p-fenilendiamina (DPD) para dar un color rojo-violeta que se determina fotométricamente. El método es análogo al de DIN 38408 5.
Todos nuestros kits de ensayo en cubeta y con reactivos están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento fácil del método y contiene información esencial, como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas. Los kits de ensayo con reactivo Spectroquant® contienen mezclas de reactivos muy estables y listas para usar para realizar el análisis de acuerdo con el procedimiento descrito en el folleto de instrucciones que los acompañan.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
118755118758100608
description
photometric, 0.010-4.00 mg/L (O3), Spectroquant®
description
colorimetric, 0.007-0.20 mg/L (O3), for use with MCOLORTEST®
description
colorimetric, 0.15-10 mg/L (O3), for use with MCOLORTEST®
description
photometric, 0.020-10.00 mg/L (ClO2), Spectroquant®
detection method
photometric (DPD)
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
photometric (DPD)
specific analyte(s)
ozone
specific analyte(s)
ozone
specific analyte(s)
ozone
specific analyte(s)
chlorine
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.010-4.00 mg/L (O3)
measuring range
0.007-0.20 mg/L (O3)
measuring range
0.15-10 mg/L (O3)
measuring range
0.020-10.00 mg/L (ClO2)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
application(s)
disinfection control
drinking water
mineral water
swimming pools
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
mineral water
swimming pools
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardExclamation mark
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)