Documentos
1.00268
Supelco
Disoluciones de referencia de color GY
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 (GY1-GY7), Certipur®
Sinónimos:
Disoluciones de calibración de color GY (amarillo verdoso): GY1-GY7 según la Ph. Eur.Método 1.
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
agency
according to Ph. Eur. color intensity testing GY1-GY7
product line
Certipur®
application(s)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
multi-component solution
Storage temp.
15-25°C
General description
El kit consta de un conjunto de siete cubetas que contienen patrones de referencia de color amarillo verdoso (identificados secuencialmente de GY1 a GY7) y 3 cubetas de muestra vacías. Las disoluciones se producen a partir de 3 disoluciones salinas metálicas primarias de cloruro férrico (III), cloruro de cobalto (II) , y cloruro de cobre (II), de conformidad con el capítulo 2.2.2 ′Grado de coloración de los líquidos′ de la Farmacopea Europea (Ph. Eur.).
Application
Los patrones de referencia de color se utilizan como patrones de calibración o de control de calidad para medir el grado de coloración de las disoluciones según la Ph. Eur. Método 1.
Features and Benefits
  • Disoluciones listas para usar
  • Preparadas y calificadas de acuerdo con la Ph. Eur.
  • Disoluciones estables con una vida útil de 3 años
  • Acompañadas de un certificado de análisis detallado para un sistema eficaz de gestión de la calidad
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1