Saltar a
1.00103
Amidosulfuric acid
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Amidosulfuric acid, Amidosulfonic acid, Sulphamic acid, Sulfamidic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
H3NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
97.09
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
226-218-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
ign. residue
≤200 ppm
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
mp
205 °C (decomposition)
solubility
213 g/L
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 ppm, nitrate (NO3-): ≤20 ppm, sulfate (SO42-): ≤ 500 ppm
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([N+H3])[O-]
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optimisation of sample pre-treatment in the HG-AAS selenium analysis.: Explores methods to improve sample preparation using amidosulfuric acid in hydride generation atomic absorption spectroscopy, which is crucial for detecting selenium in environmental samples (Schloske et al., 2002).
  • [Preparation and use of amidosulfuric-acid-containing tablets for titration purposes].: Describes the formulation and application of amidosulfuric acid tablets designed for titration, simplifying quantitative analyses in chemical education and research (Subert and Chalabala, 1973).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 100 ppm
Nitrate (NO): ≤ 20 ppm
Sulfate (SO4) ≤ 500ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Residue on ignition: ≤ 200 ppm
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amidosulfuric acid
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)