Saltar a
07-690
Anticuerpo anti-histona H3, CT, pan
serum, Upstate®
Anti-Histone H3 Antibody, CT, pan
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
H3, Histone H3, H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae
Application:
ChIP, WB
Citations:
274
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
La listona H3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina.
Aprox. 17 kDa
Immunogen
Péptido sintético conjugado con KLH que corresponde al C-terminal de la histona H3 humana.
Application
Inmunoprecipitación de la cromatina:
Un laboratorio independiente ha comunicado que este anticuerpo provoca la inmunoprecipitación de la cromatina de levadura.
Utilice el anticuerpo anti-histona H3, CT, pan (anticuerpo policlonal de conejo) validado en ChIP, WB para detectar la histona H3 también conocida como H3, histona H3, miembro T de la familia histona H3, histona 3 H3, grupo de histonas 3 H3.
Biochem/physiol Actions
Reconoce la región C-Terminal de la histona H3, Pm 17 kDa
Se prevé una amplia reactividad cruzada de especies debido a la homología de la secuencia.
Physical form
Antisuero de conejo diluido 1:2 en tampón de conservación (fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M, azida sódica al 0,1 %) antes añadir el glicerol hasta el 30%.
Analysis Note
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia en proteínas extraídas con ácido de células HeLa no tratadas, tratadas con butirato de sodio o con colcemid.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:25 000-1:50 000 de este lote detectó la histona H3 de una manera independiente de la modificación en proteínas extraídas con ácido de células HeLa no tratadas, tratadas con butirato de sodio,o tratadas con colcemid o sin tratar.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
07-44907-44207-450
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse, rat, chicken
species reactivity
chicken, mouse, human
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. San Diego
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Good antibody
    clean band and strong signal even at 10k dilution.
    Helpful?